Learn More
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582364
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-89-0
Summenformel Na3O412H2O
Molekulargewicht (g/mol) 380.13
MDL-Nummer MFCD00149198
InChI-Schlüssel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-Name Trinatrium; Phosphat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 380.13
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.62
Dichte 1.6200g/mL