Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
1002.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat |
Namenshinweis | Monobasisch, Monohydrat |
Menge | 2.5 kg |
Formelmasse | 137.99 |
Güte | Multi-Kompendium/USP |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.04 kg |