Learn More
Natriumphosphat Monobasisch, Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494646
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verfügt über eine sehr hohe Pufferkapazität. Natriumphosphat Monobasisch, Monohydrat, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit einer Vielzahl von Labor-, Industrie- und Fertigungsanwendungen. Die meisten neutralen Natriumphosphat-Pufferlösungen bestehen aus Gemischen aus Natriumphosphat
Natriumphosphat tritt in mehreren Formen auf: monobasisch (NaH2PO4), dibasisch (Na2HPO4) und tribasisch (Na3PO4). Die meisten neutralen Natriumphosphat-Pufferlösungen bestehen je nach gewünschtem pH-Wert aus Gemischen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichem Maße.
  • Eine Tabelle für die Herstellung von 0.1M-Natriumphosphatpuffer bei 25 °C mit verschiedenen Anteilen von monobasischem Natriumphosphat und dibasischem Natriumphosphat wurde veröffentlicht.
  • Es wurde eine Studie über die Wirkung von Gefrier-Auftau-Lagerzyklen auf Proteine in Natriumphosphat- und Kaliumphosphat-Pufferlösungen durchgeführt.
  • Die Wirkung von 5 mM Natriumphosphat auf die Wirksamkeit der elektrosprühionisierenden (ESI) Ionenmobilitätsspektrometrie-Analyse (IMS) wurde untersucht.
  • Ein Protokoll zur Aufreinigung von pyrogenfreien monoklonalen Maus-IgG1-Antikörpern, die 10 mM Natriumphosphat (pH-Wert 7.4) verwenden, wurde veröffentlicht.
  • Eine Ionenpaar-HPLC-Methode zur Analyse von 5-Aminosalicylsäure wurde berichtet.
  • Eine TLC-Methode zur Trennung von Nukleotidzucker in der Studie zur Glykosyltransferaseaktivität wurde veröffentlicht.
Monobasisches Natriumphosphat, Monohydrat, hat eine Vielzahl von Anwendungen:
  • Chelatbildner, Emulgator und Puffer in Lebensmitteln
  • Beizmittel beim Färben
  • Gewichtung von Seide beim Gerben
  • Herstellung von Emaille, Keramik, Detergenzien, Kesselverbindungen
  • Brandschutzmittel
  • Beim Löten und Hartlöten anstelle von Borax
  • Reagenz und Puffer in der analytischen Chemie
  • Abführmittel
  • Laxativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Powder
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.0–103.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
IUPAC-Name sodium phosphoric acid hydrate
Formelmasse 137.99g/mol
Güte USP