Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | NaH2PO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat |
Formelmasse | 137.99 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 102 %, ≥98 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.