Learn More
Dinatriumphosphat dibasisches Dihydrat, spezifiziert gem. den Anford. von USP, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
Schmelzpunkt | 243.0°C to 245.0°C |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na2HPO4·2 H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C). |
Formelmasse | 177.99 |