Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
57.60 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na2HPO4 · H2O |
IUPAC-Name | Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat |
Formelmasse | 177.99 mol |
Reinheit (%) | 98.5 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz) |