Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
Schmelzpunkt | 243,0 °C bis 245,0 °C |
Namenshinweis | For HPLC |
Farbe | Weiß |
pH | 7,5 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Na2HPO4·2H2O |
Merck Index | 15,8789 |