Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
Schmelzpunkt | 243.0°C to 245.0°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Strukturformel | Na2HPO4·2H2O |
Merck Index | 15,8789 |
Löslichkeitsinformationen | (5% in water) Clear colorless |
Formelmasse | 177.99 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Güte | Analytisch |