Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.6
92.55 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.6
Physikalische Form Flüssigkeit
MDL-Nummer MFCD00146206
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15432979
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60158.AK
250 mL
92.55 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15442979
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60158.AP
500 mL
148.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Sodium phosphate buffer soln.
7.6
MFCD00146206
0,5 mM Pufferlösung
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen