Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.0
80.85 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
MDL-Nummer MFCD00146206
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15475959
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63791.AK
250 mL
80.85 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15485959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J63791.AP
500 mL
129.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium phosphate is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphosphat wird in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie häufig verwendet. Nützlich in Verbindung mit Natriumphosphat, monobasisch, bei der Herstellung biologischer Puffer. Wird in vielen Anwendungen verwendet, einschließlich der Aufreinigung von Antikörpern.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Sodium phosphate buffer soln.
7.0
MFCD00146206
0,5 mM Pufferlösung
Flüssigkeit
Fully miscible.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen