Learn More
Natriumphenylpyruvat-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Beschreibung
Sodium phenylpyruvate monohydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphenylpyruvatmonohydrat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natriumphenylpyruvatmonohydrat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phenylpyruvate monohydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Strukturformel | C6H5CH2COCO2Na·H2O |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4770978 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 204.16 (186.14 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |