Learn More
Natriumphenylpyruvat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylpyruvsäure, Natriumsalz ist ein Substrat für Phenylpyruvat-Decarboxylase und Phenylpyruvat-Tautomerase.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Vermeiden von Oxidationsmittel.
Phenylpyruvsäure, Natriumsalz ist ein Substrat für Phenylpyruvat-Decarboxylase und Phenylpyruvat-Tautomerase.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Vermeiden von Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phenylpyruvate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4770978 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 186.14 |
Reinheit (%) | 98% |