Learn More
Natriumphenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphenoxid wird als Vorläufer von Arylethern verwendet und ist an der Herstellung von Phenylethern und Metallphenolaten beteiligt. Es dient als Antiseptikum und wird bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Stark wasserlöslich, löslich in AlkoholLöslich in Wasser, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natriumphenoxid wird als Vorläufer von Arylethern verwendet und ist an der Herstellung von Phenylethern und Metallphenolaten beteiligt. Es dient als Antiseptikum und wird bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Stark wasserlöslich, löslich in AlkoholLöslich in Wasser, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phenoxide |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Phenol-like |
Strukturformel | C6H5ONa |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2905 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol. |
IUPAC-Name | sodium benzenolate |
Formelmasse | 116.09 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium phenoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium phenolate