Learn More
Natriumperrhenat, > 99 % (Metallbasis), Re 68 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Sodium perrhenate is used as a precursor to other rhenium compounds. Further, it reacts with sodium in ethanol to prepare nonahydridorhenate and with polysulfide solutions to get tetrathiorhenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium perrhenate |
Schmelzpunkt | 300°C |
Namenshinweis | Re 68% |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 273.19 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium perrhenate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perrhenate