Learn More
Natriumoxalat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023340
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium oxalate
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 250.0°C to 270.0°C
Farbe Weiß
pH 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C)
Verlust bei Trocknung 0.05% max. (105°C)
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCO2Na
Menge 1 kg
Merck Index 15,8781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Formelmasse 134
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium oxalate