Learn More
Natriummolybdänoxid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Sodium molybdenum oxide is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriummolybdänoxid wird häufig als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt und als Korrosionshemmer genutzt, der ein nicht oxidierender anodischer Inhibitor ist. Es reduziert das Potenzial für galvanische Korrosion und ist nützlich bei der Aufbereitung von Industrieabwasser. Es wird für die Behandlung von Whiptail bei Brokkoli und Blumenkohl empfohlen. Es ist ein Vorläufer für Molybdän.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriummolybdänoxid wird häufig als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt und als Korrosionshemmer genutzt, der ein nicht oxidierender anodischer Inhibitor ist. Es reduziert das Potenzial für galvanische Korrosion und ist nützlich bei der Aufbereitung von Industrieabwasser. Es wird für die Behandlung von Whiptail bei Brokkoli und Blumenkohl empfohlen. Es ist ein Vorläufer für Molybdän.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium molybdenum oxide dihydrate |
Schmelzpunkt | 100°C (in -2H2O) |
Menge | 2500 g |
Merck Index | 14,8645 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 241.95 (205.92 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 2.71 |