Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12337173
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel MoNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Menge 25 g
Strukturformel Na2MoO4·2H2O
Merck Index 15,8776
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
IUPAC-Name Dinatrium Dioxomolybdänbis(olat)
Formelmasse 241.95
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.28
Dichte 3.2800g/mL