Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
CAS: 10102-40-6 | MoNa2O4 | 205.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Nombre de nota 99+%
Color Weiß
Forma física Kristallpulver
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Índice Merck 15, 8776
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Kunststoffflasche
Gravedad específica 3.28
Densidad 3.2800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >