Learn More
Natriummethoxid, rein, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium methoxide |
Alkalinität | total alkalinity (as NaOCH3):> 99% |
Schmelzpunkt | 126.0°C |
Farbe | Weiß-gelb |
Dichte | 0.8 |
Verpackung | Kunststoff-Fass |
Strukturformel | CH3ONa |
Menge | 2.5 kg |
UN-Nummer | 1431 |
Beilstein | 01, 280 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium methoxide, anhydrous powder
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.