Learn More
Natriumjodid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379337
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dient zur Vorbeugung von Jodmangel. Wird als analytisches Reagenz, bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, für Antiseptika, Deodorants und Arzneimitteln, in der Konditionierung von Backmitteln verwendet. Wird auch von Umwandlung von Alkylchlorid zu Alkyliodid verwendet
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of an alkyl chlorides into an alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
  • Wird häufig zur Vorbeugung von von Jodmangel verwendet, als analytisches Reagenz, bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, Antiseptika, Deodorants und Arzneimitteln
  • Wird in der Backmittelkonditionierung und als Tierfutter verwendet
  • Wird für die Umwandlung von Alkylchloriden zu Alkyliodide verwendet, z. B. bei der Behandlung von Schilddrüsenkrebs und Hyperthyreose sowie in Szintillationsdetektoren, traditionellerweise in der Nuklearmedizin, Geophysik, Kernphysik und bei Umweltmessungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C to 1304°C
Chemischer Name oder Material Sodium iodide
Schmelzpunkt 651°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Merck Index 14,8631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 149.89
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.7745
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White Powder
Dichte 3.67 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium iodide