Learn More
Natriumjodid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1300 °C |
Schmelzpunkt | 661 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 bis 9 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 149.89 mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 1.3 mbar 767 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium iodide
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.