Learn More
Natriumiodid, ≥99%, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11476381
Click to view available options
Menge:
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumiodid, Natriummonoiodid, Natrii iodum, Iodid Sodny, Iodnatrium, Iodid sodny tschechisch, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumiodid
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 149.9
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Iodide, ACS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium iodide