Learn More
Natrium-Ingot, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
450 g
5 x 450 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Namenshinweis | Product meets ACS specifications |
Aussehen | Silver Gray ingot |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (Metals basis) |
Menge | 5 x 450 g |
Güte | ACS |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 1.59 hPa (1mm Hg) |
Form | Ignot |