Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
37.37 CHF - 106.09 CHF
Spezifikation
CAS | 10039-56-2 |
---|---|
Physikalische Form | Fest |
Summenformel | NaH{2}PO{2}^.H{2}O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11307707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014104.30 |
250 g |
37.37 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11317707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014104.A1 |
1 kg |
106.09 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
10039-56-2 | |
Fest | |
NaH{2}PO{2}^.H{2}O |