Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhypophosphit-Monohydrat |
Namenshinweis | Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 50 kg |
Strukturformel | NH4F |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 105.99 |
Reinheit (%) | >99% |
Güte | Puriss. p.a. |
Verpackung | Hartfaserkarton-Boxen |