Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103%, Honeywell
Click to view available options
Menge:
50 kg
Verpackung:
Fiberboard Box
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hypophosphite monohydrate |
Namenshinweis | puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103% |
CAS | 10039-56-2 |
CAS Max. % | 100% |
Menge | 50 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99 to 103% |
Summenformel | H4NaO3P |
Strukturformel | NaH2PO2 · H2O |
MDL-Nummer | MFCD06252379 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |