Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792451
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Reduktionsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hypophosphite monohydrate
Schmelzpunkt 90.0°C
CAS 10039-56-2
Menge 1 kg
Summenformel H4NaO3P
Strukturformel NaH2PO2·H2O
MDL-Nummer MFCD06252379
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 33.0 g/100 g ethylene glycol (25°C), 9.7 g/100 g propylene glycol (25°C), freely soluble in glycerol and boiling alcohol, slightly soluble in absolute alcohol, insoluble in ether - soluble in cold
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
IUPAC-Name sodium hydrate phosphinate
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 23708894
Formelmasse 105.99
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Sodium hypophosphite monohydrate