Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hypophosphite monohydrate |
Schmelzpunkt | 90.0°C |
CAS | 10039-56-2 |
Menge | 5 kg |
Summenformel | H4NaO3P |
Strukturformel | NaH2PO2·H2O |
MDL-Nummer | MFCD06252379 |
Synonym | sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 33.0 g/100 g ethylene glycol (25°C), 9.7 g/100 g propylene glycol (25°C), freely soluble in glycerol and boiling alcohol, slightly soluble in absolute alcohol, insoluble in ether - soluble in cold |
InChI-Schlüssel | PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M |