Learn More
Natriumhydroxid, Perlen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455867
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumhydroxid, Perlen, ist eine wichtige anorganische Chemikalie, die in verschiedenen Branchen weltweit verwendet wird. In der Papierindustrie wird es in Zellstoff- und Bleichprozessen eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aluminiumätzung, der chemischen Analyse und bei Farbabstreifern. Es ist ein aktiver Bestandteil in einer breiten Palette von Haushaltsgeräten wie Rohr- und Ablaufreinigern, Ofenreinigern und Heimreinigungsprodukten. Weitere Verwendungszwecke sind die Reinigung von Fetten, die Reinigung von Geräten, die Regeneration von Ionenaustauschharzen, die pH-Kontrolle, Entfettungsmittel zur Reinigung von Metalloberflächen, das Entlacken und Waschen von Abgasen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Glycerin und Ethanol. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1390 °C
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide, pearl
Schmelzpunkt 318 °C
pH 14
Menge 500 g
UN-Nummer UN1823
Merck Index 14,8627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Formelmasse 40
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 2.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, pearl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, sodium carbonate