Learn More
Natriumhydroxid auf Träger, p.a., Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid auf Träger |
pH | Alkali |
Farbe | Schwarz |
Siedepunkt | 1390 °C |
CAS | 1310-73-2 |
Schmelzpunkt | 319 °C |
Summenformel | HNaO |
UN-Nummer | UN1823 |
Dichte | 2.13 g/cu.cm bei 20 °C |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |