Learn More
Natriumhydroxid, 2.0 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide |
Menge | 1 L |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 40 |
Geruch | Geruchsneutral |
Physikalische Form | Flüssig |