Learn More
Natriumhydroxid, 10 N wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455919
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Sodium hydroxide is used to neutralize acids and make sodium salts. Sodium hydroxide is used to manufacture soaps, rayon, paper, explosives, dyestuffs, and petroleum products. It is also used in processing cotton fabric, laundering and bleaching, metal cleaning and processing, oxide coating, electroplating, and electrolytic extracting. It is commonly present in commercial drain and oven cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Farblos
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1824
Konzentration 10N aq. soln.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Formelmasse 40
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 10N aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide