Learn More
Natriumhydroxid 1,0 M, geringer Carbonat-Gehalt, analytische volumetrische Lösung, Reagecon™
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
Gebrauchsfertige volumetrische Lösung für alle analytischen Laboranwendungen; für manuelle oder automatische Titrationen verwendbar. Dieses Produkt ist gemäß einer im Analysenzertifikat angegebenen Spezifikation zertifiziert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf das Etikett aufgedruckt. Lösung besitzt ein N.I.S.T Traceable-Zertifikat; dies ist im Analysenzertifikat angegeben.
- Summenformel: NaOH
- Molare Masse: 40.00 mol
- CAS-Nr: 1310-73-2
- EIN ECS-Nr.: 215-185-5
- Niedrig in Carbonat (CO3)
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS | 1310-73-2 |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Summenformel | HNaO |
Konzentration | 1.0 mol/l |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
Löslichkeitsinformationen | Vollständig mischbar |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 1 l |