Learn More
Natriumhydroxid, 0.1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
25 l
Verpackung:
PE
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
CAS | 1310-73-2 |
Summenformel | HNaO |
Konzentration | 4 g NaOH/1 l H2O |
UN-Nummer | UN1824 |
Dichte | 1.01 g/ml |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 25 l |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 0.1 mol/l
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide