Learn More
Natriumhydrogensulfat, wasserfrei, 90+ %, Rest hauptsächlich Natriumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375045
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-38-1
Summenformel HNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.05
MDL-Nummer MFCD00003531
InChI-Schlüssel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Namenshinweis anhydrous
pH 1.0
Menge 1000 g
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich Natriumsulfat
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,8586
IUPAC-Name Natrium; Hydrogensulfat
Formelmasse 120.06
Reinheit (%) ≥90%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.435