Learn More
Natriumhydrogen L-Tartrat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313176
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Sodium hydrogen L-tartrate is used for detecting potassium and in nutrient media. It also used as a food additive and an acidity regulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumwasserstoff L-Tartrat wird für den Nachweis von Kalium in Nährmedien verwendet. Wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und als Säureregler verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-94-3
Summenformel C4H5NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 172.07
MDL-Nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI-Schlüssel NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC-Name sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen L-tartrate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt ∽243°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 6099125
Merck Index 14,8589
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +24.5° (c=3 in Water)
Formelmasse 172.07
Reinheit (%) 98%