Learn More
Natriumfumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium fumarate is used as an acidity regulator in food processing and as terminal electron acceptors in the cultivation of certain anaerobic microorganisms. It is also used as a buffering agent and pH adjuster in cosmetic and personal care products. Further, it is used as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumfumarat wird als Säureregler in der Lebensmittelverarbeitung und für terminale Elektronenakzeptoren bei der Kultivierung bestimmter anaerober Mikroorganismen eingesetzt. Es wird auch als Puffermittel und zur pH-Einstellung in Kosmetika und Körperpflegeprodukten verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium fumarate |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 100 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 160.04 |
Reinheit (%) | 98% |