Learn More
Natriumdichromat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353716
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Sodium dichromate is used as a strong oxidizing agent in organic synthesis. It is used in metal finishing as an aid of corrosion resistance, manufacture of inorganic chromate pigments and in the preparation of colored glass and ceramic glazes. It is used as a mordant for acidic dyes to improve their color-fast properties and as a corrosion inhibitor in undercoats and primers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdichromat wird als starkes Oxidationsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird in der Metallbearbeitung als Hilfsmittel für die Korrosionsbeständigkeit, bei der Herstellung von anorganischen Farbpigmenten und bei der Herstellung von farbigen Glas- und Keramikglasuren verwendet. Es wird als Beizmittel für saure Farbstoffe zur Verbesserung ihrer farbechten Eigenschaften und als Korrosionsschutzmittel in Grundierungen und Primern eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Von Zündquellen und brennbaren Materialien, fernhalten. Nicht verschlucken. Staub nicht einatmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-12-0
Summenformel Cr2H4Na2O9
Molekulargewicht (g/mol) 297.995
MDL-Nummer MFCD00149166
InChI-Schlüssel JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC-Name Dinatrium; Oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dichromate dihydrate
Schmelzpunkt 100°C (in - 2H2O)
Menge 100 g
Strukturformel Na2Cr2O7·2H2O
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,8609
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 298.00 (261.97 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.348