Learn More
Natriumchlorit, 80 %, rein, tech., nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10420691
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Natriumchlorit, 80 %, ClNaO2, CAS-Nummer-7758-19-2, 7647-14-5, UNII-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, Chlorsäure, Natriumsalz, Caswell Nr. 755, Sodiumchlorit, Texton, Natriumchlorit, Textil, Chlorit Natrium, 500 g, CHEBI:78667, weiß, 231-836-6, 05.603; 09.423; 11.481; 13.280, 90.44, Pure
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-19-2, 7647-14-5
MDL-Nummer MFCD00003478
InChI-Schlüssel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC-Name Natrium; Chlorit
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chlorite
Schmelzpunkt 180.0°C to 200.0°C
Namenshinweis Unstabilized
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 80%
Summenformel ClNaO2
Strukturformel NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Merck Index 15, 8735
Molekulargewicht (g/mol) 90.438
Formelmasse 90.44
Reinheit (%) 80%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chlorite, unstabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chlorite, Sodium carbonate, Sodium chlorate, Sodium hydroxide