Learn More
Natriumkarbonat ACS AR Granular, Macron Fine Chemicals ™
Artikelnummer. 15558754
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Wasserfrei, Primärstandard
CAS 497-19-8
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Summenformel CNa2O3
MDL-Nummer MFCD00003494
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formelmasse 105.99
Güte ACS
Verpackung Glas