Learn More
Natriumbromid, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15600570
190.67 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Natriumbromid, Bromidsalz aus Natrium, Natriumbromid NaBr, Trinatrium-Tribromid, Bromnatrium deutsch, Caswell Nr. 750A, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Natriumbromid, Bromidsalz aus Natrium, Natriumbromid NaBr, Trinatrium-Tribromid, Bromnatrium deutsch, Caswell Nr. 750A, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumbromid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP,USP
Menge 2.5 kg
Strukturformel NaBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Natrium; Bromid
Formelmasse 102.89 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 1 mmHg (806 °C)