Learn More
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15166674
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Namenshinweis Trihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Formelmasse 136.08
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.45 kg