Learn More
Natrium1-Propanthiolat, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472699
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6898-84-6
Summenformel C3H7NaS
Molekulargewicht (g/mol) 98.139
MDL-Nummer MFCD00043318
InChI-Schlüssel XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
PubChem CID 4681725
IUPAC-Name Natrium; Propan-1-thiolat
SMILES CCC[S-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-propanethiolate
Farbe Grau nach Weiß
Geruch Stench
Strukturformel CH3CH2CH2SNa
Menge 25 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 3556024
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Fest