Learn More
Natrium1-Propanthiolat, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 1-propanethiolate |
Farbe | Grau nach Weiß |
Geruch | Stench |
Strukturformel | CH3CH2CH2SNa |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 3556024 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Formelmasse | 98.14 |
Reinheit (%) | 85% |