Learn More
Natrium-1-Butansulfonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium1-Butansulfonat wurde bei der Synthese von SAPO4-5 mit hohem Siliciumgehalt verwendet. Es wurde auch als mobile Phase zur Trennung von acht Selenverbindungen (Selenit, Selenat, Selenocystin, Selenoharnstoff, Selenomethionin, Selenoethionin, Selenocystamin und Trimethylselenonium-Ion) verwendet. Ionenassoziierendes Reagenz für HPLC1 und Umkehrphasen-Chromatographie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1-10 %).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Natrium1-Butansulfonat wurde bei der Synthese von SAPO4-5 mit hohem Siliciumgehalt verwendet. Es wurde auch als mobile Phase zur Trennung von acht Selenverbindungen (Selenit, Selenat, Selenocystin, Selenoharnstoff, Selenomethionin, Selenoethionin, Selenocystamin und Trimethylselenonium-Ion) verwendet. Ionenassoziierendes Reagenz für HPLC1 und Umkehrphasen-Chromatographie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1-10 %).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 1-butanesulfonate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3716662 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1-10%). |
Formelmasse | 160.17 |
Reinheit (%) | 99% |