Learn More
Kalk-Natron, Indikator, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419920
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8006-28-8
Summenformel CaHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.074
MDL-Nummer MFCD00134094
InChI-Schlüssel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC-Name Natrium;Oxocalcium;Hydroxid
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soda lime
Namenshinweis Indicating
Physikalische Form 4-8 Mesh
Material Soda Lime
Menge 500 g
Netzgröße 4 to 8 Mesh
UN-Nummer UN1907
Merck Index 14,8569
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime, indicating, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide