Learn More
Gravis Bördelflaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Beschreibung
- In Klar- oder Braunglas für lichtempfindliche Materialien
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Halsdurchmesser 20 mm
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Material | Kalknatronglas |
Anzahl pro Packung | 130/Packung |
Menge | 130 Packung |
Höhe (metrisch) | 73 mm |
Produkttyp | Flasche, Bördelverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 43 mm |