Learn More
Kalk-Natron, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kalk-Natron |
Farbe | Beige |
Physikalische Form | granular |
pH | 7.0 – 14.0 |
CAS | 8006-28-8 |
Material | Kalk-Natron |
Menge | 500 g |
Summenformel | CaHNaO2 |
MDL-Nummer | MFCD00134094 |
Netzgröße | +100 mesh Partikelgröße |