missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNOG, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18085352
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

NO carrier. Breaks down to release NO

A carrier of NO, relaxing smooth muscle and inhibiting platelet aggregation.

Chemische Identifikatoren

CAS 57564-91-7
Summenformel C10H16N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 336.319
InChI-Schlüssel HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Synonym s-nitrosoglutathione, gsno, snog, nitrosoglutathione, glutathione thionitrite, n-n-l-gamma-glutamyl-s-nitroso-l-cysteinyl glycine, s-nitroso-l-glutathione, ccris 2095, s-2-amino-5-r-1-carboxymethyl amino-3-nitrosothio-1-oxopropan-2-yl amino-5-oxopentanoic acid, unii-78rri89zto
PubChem CID 104858
ChEBI CHEBI:50091
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-nitrososulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CSN=O)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SNOG
Menge 10 mg
Formelmasse 336.32
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt