missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3 w
Für analytische und technische Zwecke.
Marke: Sartorius™ FT-3-308-320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
- Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Glatte Oberfläche
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
15 μm/s | |
3 w | |
0,14 mm | |
320 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
320 mm |